詳細
ミネラルオイルは、流動パラフィンとも呼ばれ、石油から得られる白い無臭のオイルです。潤滑剤や離型剤として使用されます。飽和芳香族炭化水素からできています。主にヘアオイルの製剤や化粧品中の液状皮膚軟化剤として用いられます。
アプリケーション
- 熱安定性の高い非極性ポリオキシエチレンアルキルエーテルグラフトシリカナノ粒子懸濁液:この記事では、鉱物油を伴う非極性懸濁液の安定性を調査し、さまざまな産業用途におけるナノ粒子懸濁液の性能向上におけるその重要性を強調しています(Chu et al., 2024)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330779-VAR:
330779-1L:4548173936727
330779-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nature communications, 10(1), 1162-1162 (2019-03-13)
Divergent populations across different environments are exposed to critical sensory information related to locating a host or mate, as well as avoiding predators and pathogens. These sensory signals generate evolutionary changes in neuroanatomy and behavior; however, few studies have investigated
Lubrication on the curve surface structure using palm oil and mineral oil
Procedia Engineering, 68, 607-612 (2013)
Study of sensory properties of emollients used in cosmetics and their correlation with physicochemical properties
International Journal of Cosmetic Science, 27(6), 354-354 (2005)
Aromatic hydrocarbons of mineral oil origin in foods: a method for determining the total concentration and first results
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(19), 8711-8721 (2009)
Effect of mineral oil, sunflower oil, and coconut oil on prevention of hair damage
Journal of Cosmetic Science, 54(2), 175-192 (2003)