認証
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of Ph. Eur.
品質水準
グレード
puriss.
フォーム
viscous liquid
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
テクニック
IR spectroscopy: suitable
不純物
acidity or alkalinity, complies
aromatic polycycl. hydrocarbons, complies
residual solvents, complies
solid parafins, complies
動的粘性率
110-230 mPa.s
密度
0.827-0.890 g/mL at 20 °C
適合性
complies for reaction against H2SO4
in accordance for identity (IR)
アプリケーション
metabolomics
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- UHMWPE 繊維のゲルスピニングにおける高分子物理学:間接的な関連ではあるものの、材料科学に焦点を当てたこの研究は、特に製造プロセスにおいて潤滑特性が重要となる文脈において、高分子加工および合成におけるパラフィンオイルの役割に関する研究と類似しています(Wang et al., 2024)。
その他情報
カタログ番号18512-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル18512-1Lをご注文ください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
419.0 °F - closed cup
引火点(℃)
215 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18512-VAR:
18512-40L:
18512-4X2.5L:
18512-6X1L:
18512-2.5L:4548173921754
18512-1L:4548173921747
18512-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック