Merck
1.07174
SAFC
Paraffin
highly liquid, Ph. Eur., BP, JP, NF
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12181503
EC Index Number:
232-455-8
認証
BP
JP
NF
Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
0.0001 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
>300 °C
動粘度
16 cSt(40 °C)
bp
300-450 °C/1,013 hPa
転移温度
flash point >180 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
2-30°C
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Paraffin highly liquid is suitable for use in pharmaceutical processes.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
275.0 °F
引火点(℃)
135 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1071749026:
1.07174.2500A:
1071740000:
1071749180:
1071749181:
1071741000:
1071742500:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2