Merck
M3516
Sigma-Aldrich
ミネラルオイル
suitable for preparation of Nujol mulls for infrared spectroscopy, light oil
別名:
White mineral oil (petroleum)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
形状
light oil
品質水準
テクニック
PCR: suitable
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for preparation of Nujol mulls for infrared spectroscopy
InChI Key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ミネラルオイルは、原油から精製された直鎖及び分枝鎖のパラフィン系、ナフテン系及び芳香族炭化水素の混合物です。15~25個の炭素数を有するミネラルオイルは軽油に、25~50個の炭素数を有するミネラルオイルは重油に分類されます。ミネラルオイルは、食品、化粧品及び医薬品で広く使用され、特にスキンケア製品に使用されています。ミネラルオイルは、蒸発を抑えるためポリメラーゼ連鎖反応(PCR)及び電気泳動法でオーバーレイとして使用されます。
アプリケーション
ミネラルオイルは以下の用途に使用されています:
  • 変性ゲルPCR反応混合物の蒸発を抑えるためのサンプルのオーバーレイ
  • エマルジョンPCR用のエマルジョン調製
包装
6 mL はプラスチック製ドロッパーボトル入り。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M3516-4L:
M3516-6ML:
M3516-20L:
M3516-12X6ML:4548173926230
M3516-BULK:
M3516-VAR:
M3516-1L:4548173950280
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Neuroserpin Portland (Ser52Arg) is trapped as an inactive intermediate that rapidly forms polymers: implications for the epilepsy seen in the dementia FENIB
Belorgey D, et al.
European Journal of Biochemistry, 271(16), 3360-3367 (2004)
Biodegradation of mineral oils-A review
Aluyor EO and Ori-Jesu M
African Journal of Biotechnology, 8(6), 915-920 (2009)
Bisulfite genomic sequencing: systematic investigation of critical experimental parameters
Grunau C, et al.
Nucleic Acids Research, 29(13), e65-e65 (2001)
A review on the extensive skin benefits of mineral oil
Rawlings AV and Lombard KJ
International Journal of Cosmetic Science, 34(6), 511-518 (2012)
Hideyuki Watanabe et al.
Biomedical optics express, 2(8), 2279-2287 (2011-08-13)
Here, we report in vivo 3-D visualization of the layered organization of a rat olfactory bulb (OB) by a swept source optical coherence tomography (SS-OCT). The SS-OCT operates at a wavelength of 1334 nm with respective theoretical depth and lateral