Merck
M8662
Sigma-Aldrich
ミネラルオイル
PCR Reagent
別名:
Mineral oil for PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12181504
NACRES:
NA.52
グレード
PCR Reagent
品質水準
形状
liquid
包装
vial of 1.5 mL (Total volume 7.5 mL (5 vials))
テクニック
PCR: suitable
colorless
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
その他の活性
DNase, RNase, protease, none detected
保管温度
room temp
InChI Key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ミネラルオイルは、加熱フタを使用しないPCR装置における加熱サイクリング中に反応液の蒸発を防ぐために、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)で反応ミックスの表面を覆うものとして使用されます。
アプリケーション
ミネラルオイルは、次の用途で使用されています:
  • ルーチンのPCR増幅
  • 逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT–PCR)増幅中のデバイスとサイクラーとの間の熱伝導性の改善
  • Bravo Automated Liquid Handling Platformで実施されるシングルセルMATQ-シーケンシング中の蒸発の予防
特徴および利点
  • 便利な5 × 1.5 mL(1バイアル)パッケージサイズ
  • 試験により DNase、RNase、およびプロテアーゼを含まないことが確認済み
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M8662-5VL:4548173945705
M8662-BULK:
M8662-VAR:
M8662-1VL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ivan K Dimov et al.
Nature communications, 5, 3451-3451 (2014-03-29)
Discriminating cellular heterogeneity is important for understanding cellular physiology. However, it is limited by the technical difficulties of single-cell measurements. Here we develop a two-stage system to determine cellular heterogeneity. In the first stage, we perform multiplex single-cell RNA cytometry
Hartmut Kaiser et al.
Plant physiology, 143(2), 1068-1077 (2006-12-13)
The response of stomata to a reduction of air humidity is composed of a hydropassive opening followed by active closure. Whereas the mechanisms behind the hydropassive opening are largely understood, the location and physiological basis of the sensing mechanisms leading
Hsin-I Jen et al.
eLife, 8 (2019-04-30)
The mammalian cochlea loses its ability to regenerate new hair cells prior to the onset of hearing. In contrast, the adult vestibular system can produce new hair cells in response to damage, or by reprogramming of supporting cells with the
Decagram scale production of deuterated mineral oil and polydecene as solvents for polymer studies in neutron scattering
Klenner MA, et al.
Open Journal of Polymer Chemistry, 11(31), 4986-4994 (2020)
Neus Bota-Rabassedas et al.
Cell reports, 35(3), 109009-109009 (2021-04-22)
Cancer cells function as primary architects of the tumor microenvironment. However, the molecular features of cancer cells that govern stromal cell phenotypes remain unclear. Here, we show that cancer-associated fibroblast (CAF) heterogeneity is driven by lung adenocarcinoma (LUAD) cells at
プロトコル
Protocol using antibody mediated hot start polymerase with a red dye for easy gel loading. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
REDAccuTaq LA protocol offers high-fidelity amplification of long PCR fragments with direct gel loading capability.
関連コンテンツ
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield