Merck
330760
Sigma-Aldrich
ミネラルオイル
heavy
別名:
White mineral oil (petroleum)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
liquid (colorless)
white
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C
InChI Key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
鉱油は飽和および芳香族炭化水素で構成されています。鉱油は主に化粧品で使われる毛髪オイル配合物および液体柔軟剤に見られます。
アプリケーション
鉱油の用途:
  • 移植実験
  • 緑膿菌包埋ビーズの調製
  • ベンズアルデヒドおよび3-オクタノールの希釈、その短期記憶実験での使用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330760-1L:4548173216867
330760-BULK:
330760-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A lung segmental model of chronic Pseudomonas infection in sheep.
Collie D, et al.
PLoS ONE, 8(7) (2013)
The involvement of potassium channel ORK1 in short-term memory and sleep in Drosophila
Zhang X, et al.
Medicine, 96(27) (2017)
Xenotransplantation of embryonic stem cell-derived motor neurons into the developing chick spinal cord
Stem Cells in Regenerative Medicine (2009)
Study of sensory properties of emollients used in cosmetics and their correlation with physicochemical properties
Parente ME & Solana G
International Journal of Cosmetic Science, 27(6), 354-354 (2005)
Aromatic hydrocarbons of mineral oil origin in foods: a method for determining the total concentration and first results
Biedermann M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(19), 8711-8721 (2009)