品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 20 mL
濃度
in 5% HNO3
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
包装
Product is packaged as a 20 mL concentrate and contains the following analytes:
- Arsenic
- Beryllium
- Cadmium
- Chromium
- Copper
- Iron
- Lead
- Lithium
- Manganese
- Mercury
- Nickel
- Selenium
- Zinc
- Aluminum
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
QC1488-20ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)