certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 350
traceable to Ph. Eur. U0600000
traceable to USP 1706698
APIファミリー
urea
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1406-1G:
PHR1406-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
An HPTLC method for rapid urea detection in milk using a TLC plate scanner and Silica Gel 60 F254 HPTLC plate.