グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥99%
99-101% (calc. on dry substance)
形状
solid
不純物
alkalic reac. substances, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.05% ammonium (NH4)
≤0.1% biuret
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
損失
≤1.0% loss on drying, 105°C, 1 h
mp
132-135 °C (lit.)
132-135 °C
溶解性
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤2 mg/kg
適合性
in accordance for appearance of solution
in accordance for identity
官能基
amine
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Synthesis of SnO2 nanoparticles.
- Synthesis of urethanes, ureides and semicarbazides.
- Denaturation of protein isolated from Saccharomyces cerevisiae Y15696 strain.
- Protein electrophoretic studies.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
33247-25KG:
33247-BULK:
33247-2.5KG:
33247-6X1KG:
33247-5KG:
33247S-50KG:
33247-6X2.5KG:
33247-VAR:
33247-1KG:
33247-250G:
33247S-20KG:
33247-50KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック