Merck
1.08487
Supelco
尿素
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
別名:
カルバミド, カルボニルジアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONH2
CAS番号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-315-5
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
フォーム
solid
有効性
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
テクニック
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
720‑760 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
タンパク質の変性剤として、また不溶性タンパク質や変性タンパク質に対する穏やかな可溶化剤として用いられています。6 M塩酸グアニジンですでに変性された封入体などのサンプルからタンパク質を復元する用途に適しています。変性タンパク質を天然型または活性型にリフォールディングさせる際に、塩酸グアニジンやジチオスレイトール(DTT)とともに使用することができます。
関連事項
Replaces: UX0065-1
アナリシスノート
Assay (ex N): 99.0 - 100.5 %
Assay (ex N, calc. on dried substance): 99.0 - 101.5 %
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (10 %; Wasser; colour): colourless
Appearance of solution (10 %; Wasser; clarity): clear
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Acidity, Alkalinity: ≤ 0.0005 meq/g
Melting point (DSC): 132 - 135 °C
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.0500 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0004 %
Biuret: ≤ 0.05 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.0 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
尿素 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1406
尿素
尿素 BioXtra, pH 7.5-9.5 (20&#160;°C, 5&#160;M in H2O)
Sigma-Aldrich
U0631
尿素
尿素 溶液 BioUltra, ~8&#160;M in H2O
Sigma-Aldrich
51457
尿素 溶液
尿素 BioUltra, for molecular biology, 99% (T)
Sigma-Aldrich
51456
尿素
尿素 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1706698
尿素
尿素 溶液 40&#160;% (w/v) in H2O
Sigma-Aldrich
U7129
尿素 溶液
尿素 溶液 suitable for microbiology, 40% in H2O
Millipore
08582
尿素 溶液
プロトコル
ISOは2017年、人間の食用を目的とした製品、動物の飼料、および食品製造・取扱いの環境サンプルにおけるサルモネラ属(Salmonella spp.)の水平検出法を規定した新しい規格であるEN ISO 6579-1を発行しました。
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.