製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
98.5-101.5%
形状
powder, crystals or pellets
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
pH
7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
溶解性
H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
吸収
≤0.06 at 260 nm at 5 M
≤0.06 at 280 nm at 5 M
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U0631-500G:4548173214702
U0631-1KG:4548173214696
U0631-BULK:
U0631-VAR:
U0631-5KG:4548173214719