Merck
U1250
Sigma-Aldrich
尿素
ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets
別名:
カルバミド, カルボニルジアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONH2
CAS番号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.5%
フォーム
pellets
mp
132-135 °C (lit.)
溶解性
H2O: 8 M
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
尿素はカオトロピック剤であり、タンパク質の変性に使用されます。尿素はタンパク質の二次、三次、そして四次構造において水素結合を妨げます。また、DNAの二次構造に存在する水素結合も妨げることができます。
アプリケーション
尿素はタンパク質変性剤として使用されています。
タンパク質の変性剤として、また不溶性タンパク質や変性タンパク質に対する穏やかな可溶化剤として用いられています。6 M塩酸グアニジンですでに変性された封入体などのサンプルからタンパク質を復元する用途に適しています。変性タンパク質を天然型または活性型にリフォールディングさせる際に、塩酸グアニジンやジチオスレイトール(DTT)とともに使用することができます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U1250-1G:
U1250-BULK:
U1250-CH:
U1250-5KG:
U1250-10KG:
U1250-100G:
U1250-VAR:
U1250-1KG:
U1250-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Urea 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)
Supelco
U4883
Urea
尿素 BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Sigma-Aldrich
U0631
尿素
尿素 for biochemistry
Millipore
1.08488
尿素
尿素 crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08486
尿素
Sheehan D.
Physical Biochemistry: Principles and Applications (2013)
Protein and cell wall polysaccharide carbonyl determination by a neutral pH 2, 4-dinitrophenylhydrazine-based photometric assay.
Georgiou C D, et al.
Redox Biology, 17, 128-142 (2018)
Protein carbonyl determination by a rhodamine B hydrazide-based fluorometric assay.
Georgiou C D, et al.
Redox Biology, 17, 236-245 (2018)
Christos D Georgiou et al.
Redox biology, 17, 128-142 (2018-04-24)
A new 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH)-based photometric assay is developed for the quantification of carbonyls in protein samples from any biological source by protein carbonyl-DNPH hydrazone formation at acidic pH in the presence of denaturing urea, and subsequent hydrazone solubilization in the
Sreenivasa C Ramaiahgari et al.
Archives of toxicology, 88(5), 1083-1095 (2014-03-07)
Immortalized hepatocyte cell lines show only a weak resemblance to primary hepatocytes in terms of gene expression and function, limiting their value in predicting drug-induced liver injury (DILI). Furthermore, primary hepatocytes cultured on two-dimensional tissue culture plastic surfaces rapidly dedifferentiate
プロトコル
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.