Merck
WGA2
Sigma-Aldrich
GenomePlex® コンプリート全ゲノム増幅(WGA)キット
Optimized kit with enzyme for amplifying a variety of DNA including FFPE tissue
別名:
GenomePlex® コンプリート全ゲノム増幅(WGA)キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NA.55
品質水準
テクニック
whole genome amplification: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
GenomePlex®完全全ゲノム増幅キットは、ゲノムDNAのランダムな断片化と、得られた小さな断片から両側に汎用プライミング部位がある、PCR増幅可能なライブラリー分子への変換に基づく独自の技術を利用しています。 汎用オリゴヌクレオチド・プライマーを使用したライブラリー分子のPCR増幅によりWGAが達成されます。最適化された酵素、WGA DNAポリメラーゼなどの、全ゲノム増幅に必要な物をすべて含んでいます。複数の用途に使用でき、血液カード、全血、口腔スワブ、土、植物、血清などのさまざまな採取源から精製したゲノムDNAに適しています。研究者は代表的な約500倍のゲノムDNAの増幅を作成できます。
アプリケーション
GenomePlex®全ゲノム増幅(WGA)キットは、DNAの増幅に使用されています。このキットは、以下の下流アプリケーションの場合にも適します。
  • マイクロアレイ分析
  • SNP解析
  • STR解析
  • DNAアーカイブ
特徴および利点
  • 最小限のテンプレートから高い収量を取得:約3時間未満でナノグラム量のゲノムDNAをマイクログラム収量(約10 μg)まで増幅できます
  • ナノグラムのサンプルを今後の使用のため–20℃で保管できます
  • 以下のさまざまなDNAソースから選択できます:全血、口腔スワブ、血液カード、植物、土壌、&ホルマリン固定パラフィン包埋組織(FFPE)
  • 全ゲノム増幅(WGA)DNAポリメラーゼが増幅精度を高めます
  • 検出可能なアレルの偏りがなく、全ゲノムを示します
  • TaqMan®アッセイ、一塩基多型(SNP)解析、比較ゲノムハイブリダイゼーション(CGH)解析などの下流の多くのアプリケーションに適合します
その他情報
本キットに含まれるユニバーサルプライマーの配列は当社の専有物とみなされます。
法的情報
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求が適用されます。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究目的専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
GenomePlex is a registered trademark of Takara Bio USA, Inc.
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • W4502Water, Nuclease-Free Water, for Molecular BiologySDS
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhong Zhao et al.
Nature, 465(7301), 1089-1092 (2010-06-26)
The classic phytohormones cytokinin and auxin play essential roles in the maintenance of stem-cell systems embedded in shoot and root meristems, and exhibit complex functional interactions. Here we show that the activity of both hormones directly converges on the promoters
Comparative metagenomics of viral assemblages inhabiting four phyla of marine invertebrates
Gudenkauf BM and Hewson I
Frontiers in Marine Science, 3, 23-23 (2016)
Identification of key genes and pathways associated with different immune statuses of hepatitis B virus infection
Jin J, et al
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 23, 7474-7489 (2019)
Jinglan Jin et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(11), 7474-7489 (2019-10-01)
We aimed to identify key genes and pathways associated with different immune statuses of hepatitis B virus (HBV) infection. The gene expression and DNA methylation profiles were analysed in different immune statuses of HBV infection. Differentially expressed genes (DEGs) and
Novel cell enrichment technique for robust genetic analysis of archival classical Hodgkin lymphoma tissues
Juskevicius D, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 98, 1487-1499 (2018)
資料
In recent years, array-based Comparative Genomic Hybridization (aCGH) has been refined to determine chromosomal changes at progressively higher resolutions. This evolving technology is, however, hampered by the large DNA input requirement—a minimum of 150,000 copies of a human genome, or 0.5 μg, are generally needed per sample to rocess one CGH array.
aCGH technology evolves for high-res chromosomal analysis, needing a large DNA input per sample, advancing genetic research.
aCGH technology enhances chromosomal analysis, requiring significant DNA input per sample.
In recent years, array-based Comparative Genomic Hybridization (aCGH) has been refined to determine chromosomal changes at progressively higher resolutions. This evolving technology is, however, somewhat hampered by the large DNA input requirement—a minimum of 150,000 copies of a human genome, or 0.5 μg, are generally needed per sample to process one CGH array.
すべて表示
プロトコル
GenomePlex® amplification improves DNA yield from soil samples, ensuring downstream analysis reliability despite potential nuclease damage.
Whole Genome Amplification products, including kits for DNA extraction, support various DNA sources.
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.