テクニック
DNA amplification: suitable
PCR: suitable
whole genome amplification: suitable
適合性
Illumina Next Generation Sequencing
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Amplifies fragmented/extremely small quantities of DNA: Yields from ChIP or FFPE, which are 200-500 bp are easily amplified by Random priming technology.
- Facilitates sequencing from as little as 100 pg of DNA
- Enhanced primers for complete genome coverage, minimal sequence bias, and amplicon size ideal for next generation sequencing (NGS)
- Cost-effective: No longer requires an additional NGS library prep step
- Compatible with Illumina® next-generation sequencing
構成
その他情報
- A 20 μL Amplification 2 reaction will produce >100 ng of amplified double-stranded cDNA when starting with 100 pg to 5 ng of high-quality DNA. Higher input quantities and higher quality DNA template generally result in increased yields. For damaged DNA, such as from FFPE, 1–50 ng input DNA is recommended.
- The dual index adapter primers (AP100) provided in this kit will only work for one sample. If pooling of samples for sequencing is required, the user must provide additional index primer sets. See example index primer sequences on page 2 of the technical bulletin.
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
資料
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
関連コンテンツ
大きな技術的進歩により、モノクローナル抗体のより迅速で効率的な製造が実現しました。抗体発見のために確立されたプラットフォームは3つあります。メルクは、それぞれの方法を使ったモノクローナル抗体ライブラリー製造のための試薬をご提供しています。
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.