Merck
WGA3
Sigma-Aldrich
GenomePlex® WGA再増幅キット
Reamplification of WGA product with minimal bias
別名:
GenomePlex® WGA Reamplification Kit(再増幅キット), GenomePlex®全ゲノム増幅再増幅キット, 全ゲノム再増幅キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NA.55
品質水準
テクニック
whole genome amplification: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
GenomePlex®WGA再増幅キットは、ゲノムDNAのランダムな断片化と、得られた小さな断片から両側に汎用プライミング部位がある、PCR増幅可能なライブラリー分子への変換に基づく独自の増幅法を利用しています。 汎用オリゴヌクレオチド・プライマーを使用したライブラリー分子のPCR増幅によりWGAが達成されます。オリジナルの限りあるゲノムDNA原料を乱すことなく、非常に高い収量で望ましいDNAを得ることができます。アレルドロップアウトを最低限に抑えてゲノムDNAを最高5サイクル再増幅でき、非常に高い収量が得られます。研究者は代表的な約500倍のゲノムDNAの増幅を作成できます。
アプリケーション
GenomePlex® WGA Reamplification Kit(GenomePlex WGA増幅キット)は、ジゴキシゲニン-11-dUTPで標識されたDNAプローブ(μBm-probeおよびμBsm-probe)の生成に使用されています。マイクロアレイハイブリダイゼーション用に>10 μg gDNAを作製するためのWGA2増幅ゲノムDNAの再増幅にも使用されています。
その他情報
付属のユニバ-サルプライマ-の配列は知的所有権により保護されています。
法的情報
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求が適用されます。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究目的専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
GenomePlex is a registered trademark of Takara Bio USA, Inc.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Deoxynucleotide Mix, 10 mM
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • D7295Deoxynucleotide Mix, 10 mM, Molecular Biology Reagent .2 mLSDS
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Mirella L Meyer-Ficca et al.
Chromosoma, 122(4), 319-335 (2013-06-05)
The mammalian sperm nucleus is characterized by unique properties that are important for fertilization. Sperm DNA retains only small numbers of histones in distinct positions, and the majority of the genome is protamine associated, which allows for extreme condensation and
Yun Xia et al.
Frontiers in genetics, 10, 1364-1364 (2020-02-11)
Chromosomal rearrangements have long fascinated evolutionary biologists for being widely implicated in causing genetic differentiation. Suppressed recombination has been demonstrated in various species with inversion; however, there is controversy over whether such recombination suppression would facilitate divergence in reciprocal translocation
Susan M Gribble et al.
PloS one, 8(4), e60482-e60482 (2013-04-19)
Down syndrome (DS) is caused by trisomy of chromosome 21 (Hsa21) and presents a complex phenotype that arises from abnormal dosage of genes on this chromosome. However, the individual dosage-sensitive genes underlying each phenotype remain largely unknown. To help dissect
Elizabeth P Murchison et al.
Cell, 148(4), 780-791 (2012-02-22)
The Tasmanian devil (Sarcophilus harrisii), the largest marsupial carnivore, is endangered due to a transmissible facial cancer spread by direct transfer of living cancer cells through biting. Here we describe the sequencing, assembly, and annotation of the Tasmanian devil genome
Colin R Lickwar et al.
Nature, 484(7393), 251-255 (2012-04-14)
Dynamic access to genetic information is central to organismal development and environmental response. Consequently, genomic processes must be regulated by mechanisms that alter genome function relatively rapidly. Conventional chromatin immunoprecipitation (ChIP) experiments measure transcription factor occupancy, but give no indication
資料
Whole genome amplification overcomes restrictions for single-cell genomic analyses with non-specific amplification.
プロトコル
GenomePlex® is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative amplification of genomic DNA
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify, and purify genomic DNA from buccal swabs. Buccal swabs are a convenient method of acquiring a DNA sample.
GenomePlex® Whole Genome Amplification has been used to amplify genomic DNA from soybean, corn, tomato, purple coneflower, and ginseng.
The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format
関連コンテンツ
GenomePlex is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative, 500-fold amplification of genomic DNA