Merck
1.08486
SAFC
尿素
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
医薬品製造
別名:
カルバミド, カルボニルジアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONH2
CAS番号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-315-5
認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
98.0-102.0% (HPLC)
フォーム
crystalline
solid
テクニック
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
溶解性
1000 g/L
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Urea is typically used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. It is useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. Urea may be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
タンパク質の変性剤として、また不溶性タンパク質や変性タンパク質に対する穏やかな可溶化剤として用いられています。6 M塩酸グアニジンですでに変性された封入体などのサンプルからタンパク質を復元する用途に適しています。変性タンパク質を天然型または活性型にリフォールディングさせる際に、塩酸グアニジンやジチオスレイトール(DTT)とともに使用することができます。
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CO1H1084869029:
1084869525:
1084869028:
1084869525BWT:
1084869029:
1084860000:
1084869029BWT:
1084861000:
1084869012:
1084869051:
1084869026:
1084869999:
CO1E1084861000:
D1084861000BWT:
1084869524:
NACL1084869025:
CO1E1084869029:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
尿素 meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
U4884
尿素
尿素 suitable for electrophoresis
Sigma-Aldrich
U6504
尿素
尿素 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1706698
尿素
尿素 analytical standard
Supelco
56180
尿素
尿素 BioUltra, for molecular biology, 99% (T)
Sigma-Aldrich
51456
尿素