認証
USP/NF
meets USP testing specifications
品質水準
アッセイ
98.0-102.0%
形状
solid
mp
132-135 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U4884-5KG:
U4884-500G:
U4884-BULK:
U4884-VAR:
U4884-100G:
U4884-1KG:
試験成績書(COA)