テクニック
affinity chromatography: suitable
マトリックス活性基
phase
膨張
1 g swells to 9-11 mL
ビーズサイズ
20-80 μm
アプリケーション
life science and biopharma
適合性
Cytiva
詳細
Sephadex G-50 Fineは、分子量30,000を超える生体分子の脱塩やバッファー交換用に設計された、広く使用されているゲルろ過樹脂です。ビーズ径が小さいため、これらのプロセスにおける効率が高くなっています。さまざまなタイプのSephadexは架橋の程度が異なるため、膨潤能や分子の分画範囲に違いが生じることがあります。Sephadex G-50は、低分子用のG-10からより大きな分子用のG-75まで、利用可能な5つのGタイプのうちの1つです。Sephadex G-50には、粗粒子、中粒子、微粒子、超微粒子の4種類の粒子径があります。
Sephadex® G-50はゲルろ過用担体であり、アフィニティークロマトグラフィー、タンパク質クロマトグラフィーおよびゲルろ過クロマトグラフィーに用いられます。Sephadexは、デキストランをエピクロロヒドリンで架橋して調製したビーズ状のゲルです。
分画範囲(MW)
球状タンパク質:1,500~30,000
デキストラン:500~10,000
分画範囲(MW)
球状タンパク質:1,500~30,000
デキストラン:500~10,000
アプリケーション
Sephadex® G-50 は以下の用途に適しています:
- 低分子量分子と高分子量分子の分離
- アフィニティークロマトグラフィー、タンパク質クロマトグラフィー、ゲルろ過クロマトグラフィー
Sephadex® G-50は以下の用途に使用できます:
- リポソーム懸濁液からのnon-entrapped carboxyfluorescein(CF)の除去
- 遠心分離サイズ排除クロマトグラフィーによるモノクローナル抗体(mAb)ヒト化MN-14の精製
- 分画5および6に溶出された組換え酵素の脱塩
特徴および利点
- 脱塩、汚染物質の除去、新しいバッファーへの移行をワンステップで行えます。
- ゲルろ過による低分子からのDNA精製に適しています。
- ビーズ径が小さいため、拡散距離が短くなります。
- 古典的なゲルろ過樹脂とみなされています。
- Sephadexによる脱塩は、時間を節約でき、希釈係数が低く、微量のサンプルでも高い活性を回復できることから、透析法よりも優れていると考えられています。
その他情報
G5080-100Gの更新された製品番号はGE17-0042-01です′
G5080-500Gの更新された製品情報はGE17-0042-02です′
G5080-500Gの更新された製品情報はGE17-0042-02です′
法的情報
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5080-10G:
G5080-EW:
G5080-50G:
G5080-500G:
G5080-100G:
G5080-BULK:
G5080-VAR:
試験成績書(COA)
Clinical-scale radiolabeling of a humanized anticarcinoembryonic antigen monoclonal antibody, hMN-14, with residualizing 131I for use in radioimmunotherapy
Journal of Nuclear Medicine, 46(1), 153-159 (2005)
The New phytologist, 217(2), 896-908 (2017-10-11)
Diverse natural products are synthesized in plants by specialized metabolic enzymes, which are often lineage-specific and derived from gene duplication followed by functional divergence. However, little is known about the contribution of primary metabolism to the evolution of specialized metabolic
Relaxation of tyrosine pathway regulation underlies the evolution of betalain pigmentation in Caryophyllales
The New phytologist, 217, 896-908 (2018)
The EMBO journal, 14(2), 313-320 (1995-01-16)
Heme is a prosthetic group for numerous enzymes, cytochromes and globins, and it binds tightly, sometimes covalently, to these proteins. Interestingly, heme also potentiates binding of the yeast transcriptional activator HAP1 to DNA and inhibits mitochondrial import of the mammalian
Factors affecting leakage of trapped solutes from phospholipid vesicles during thermotropic phase transitions
Cryobiology (2001)