製品名
セファデックス®G-50, Medium
品質水準
フォーム
slurry
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
Agarose
マトリックス活性基
polymer
膨張
-1 g swells to 9-11 mL
ビーズサイズ
50-150 μm
分離法
size exclusion (SEC)
SMILES記法
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
分画範囲(MW)
球状タンパク質:1,500~30,000
デキストラン:500~10,000
その他情報
G50150-500Gの最新のカタログ番号はGE17-0043-02です。
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G50150-500G:
G50150-BULK:
G50150-50G:
G50150-500G-C:
G50150-100G:
G50150-10G:
G50150-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)