Merck
G75120
Sigma-Aldrich
セファデックス®G-75
Medium
別名:
Gel filtration media, Gel filtration resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.56
品質水準
テクニック
buffer exchange: suitable
マトリックス活性基
phase
膨張
1 g swells to 12-15 mL gel
ビーズ直径
40-120 μm
アプリケーション
life science and biopharma
適合性
Cytiva
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sephadex G-75は脱塩およびバッファー交換に広く用いられています。このゲルろ過樹脂は、デキストランとエピクロルヒドリンとの架橋によって生成されます。Sephadexはさまざまなタイプで架橋の程度が異なり、膨潤能や分子の分画範囲に影響を及ぼします。
セファデックス®G-75は、ゲルろ過クロマトグラフィーとタンパク質クロマトグラフィーに使用されるゲルろ過培地です。セファデックス®G-75は、哺乳類の脳内のシスタチンに関する研究、経口または他の投与経路の新規感染症治療薬の開発候補の提案、およびガラガラヘビ毒由来の凝血原メタロプロテアーゼの精製に使用されています。
アプリケーション
Sephadex® G-75を用いて、ゲルろ過クロマトグラフィーによりペプシン消化物から生成物を分離し、ゲルろ過により低比重リポ蛋白(LDL)を脱塩しています。
セファデックス®G-75は、低密度リポタンパク質(LDL)をゲルろ過により精製するために使用されています。
特徴および利点
  • 迅速な脱塩、汚染物質除去、バッファー交換をワンステップで可能にします。
  • 分子量80,000を超える大きな生体分子のバッファー交換・クリーンアップに最適。
  • Sephadex Gの範囲内で最も高い排除限界80,000を特徴とします。
  • 古典的なゲルろ過樹脂。
法的情報
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
以下による置換
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G75120-50G:
G75120-BULK:
G75120-100G:
G75120-500G:
G75120-VAR:
G75120-10G:
G75120-PM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Jose Munoz-Munoz et al.
mBio, 12(4), e0136821-e0136821 (2021-08-04)
The human gut microbiota (HGM) contributes to the physiology and health of its host. The health benefits provided by dietary manipulation of the HGM require knowledge of how glycans, the major nutrients available to this ecosystem, are metabolized. Arabinogalactan proteins
Integrin alpha IIb beta 3 (platelet GPIIb-IIIa) recognizes multiple sites in fibronectin.
Bowditch, RD, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 266(34), 23323-23328 (1991)
Rapid purification of fluorescent dye-labeled products in a 96-well format for high-throughput automated DNA sequencing.
K Krakowski et al.
Nucleic acids research, 23(23), 4930-4931 (1995-12-11)
Inhibition of cyclic AMP-and cyclic GMP-mediated dilations in isolated arteries by oxidized low density lipoproteins.
Galle J, et al.
Arteriosclerosis and Thrombosis, 12(2), 180-186 (1992)
Effects of LDL on intracellular free calcium and nitric oxide-dependent cGMP formation in porcine endothelial cells
Pohl U, et al.
Atherosclerosis, 117(2), 169-178 (1995)