グレード
DNA grade
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
beads
テクニック
buffer exchange: suitable
マトリックス活性基
phase
ビーズ直径
20-50 μm
ポアサイズ
exclusion limit (10 bp dsDNA; (rA)10)
pH範囲
2-13
アプリケーション
life science and biopharma
適合性
Cytiva
その他の活性
DNase, RNase, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O.OC(CO)CO
InChI
1S/C6H12O6.C3H8O3/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-1-3(6)2-5/h2-11H,1H2;3-6H,1-2H2/t2-,3-,4-,5-,6-;/m1./s1
InChI Key
BCPVZFFJGCURNR-OCOFDJSDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Excellent recovery
- Minimal sample dilution
- Quick and easy to use
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5772-10G:
S5772-100G:
S5772-VAR:
S5772-BULK:
S5772-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)