Merck
G25150
Sigma-Aldrich
Sephadex®G-25
Medium
別名:
Sephadex G-25 Medium, Sephadex® G-25 resins, Size exclusion resins
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.56
品質水準
テクニック
buffer exchange: suitable
マトリックス活性基
phase
膨張
1 g swells to 4-6 mL
ビーズサイズ
50-150 μm
アプリケーション
life science and biopharma
適合性
Cytiva
InChI
1S/C6H12O6.C3H8O3/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-1-3(6)2-5/h2-11H,1H2;3-6H,1-2H2/t2-,3-,4-,5-,6-;/m1./s1
InChI Key
BCPVZFFJGCURNR-OCOFDJSDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sephadex® G-25 Mediumは、デキストランとエピクロルヒドリンの架橋により作成されるサイズ排除クロマトグラフィーまたはゲルろ過用樹脂です。さまざまなタイプのSephadexは架橋の程度が異なるため、膨潤能や分子の分画範囲に違いが生じることがあります。Sephadex G-25は、さまざまなGタイプSephadexの中の1つの選択肢です。Sephadex G-25は、異なる分子サイズに対応する5種類からなるGタイプに属しています。具体的には、G-10は低分子に適しており、G-75はより大きな分子に対応できるように設計されています。Sephadex G-25は、信頼性の高い供給を確保し、広範な技術的支援や規制承認申請に対応する支援を提供することから、産業上の要件を満たしています。
アプリケーション
Sephadex® G-25を用いて、ゲル浸透クロマトグラフィーにより未反応染料であるN-hydroxysuccinimide(NHS)エステルから標識タンパク質を分離しています。
分画範囲(MW)
デキストラン:100~5,000
球状タンパク質1,000~5,000
Sephadex® G-25は以下の用途に使用できます:
  • プロテアーゼの脱塩
  • 放射性ヨウ素標識oTP-1の特性評価および受容体アッセイのバリデーションにおいて遊離ヨウ素からの放射性ヨウ素標識oTP-1の分離用カラム
生物化学的/生理学的作用
Sephadex® G-25は確立されたゲルろ過樹脂であり、工業用途における脱塩およびバッファー交換に広く使用されています。その親水性マトリックスは非特異的吸着を最小限に抑えるため、これらのプロセスでタンパク質や核酸を高い回収率で回収できます。Sephadex® G-25は通常、アフィニティークロマトグラフィー、タンパク質クロマトグラフィー、ゲルろ過クロマトグラフィーに用いられます。
特徴および利点
  • 迅速な脱塩、汚染物質の除去、新しいバッファーへのワンステップ移行。
  • 最小限のサンプル希釈で高い回収率を達成します。
  • 事前充てんされたHiPrep脱塩カラムおよびHiTrap脱塩カラムにより、簡便かつ迅速な脱塩が可能です。
  • 工業用途のバイオプロセス樹脂として特別に設計されています。
法的情報
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G25150-500G-C:
G25150-500G:
G25150-CH:
G25150-BULK:
G25150-10G:
G25150-50G:
G25150-100G-C:
G25150-VAR:
G25150-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L R Hale et al.
Genetics, 129(1), 103-117 (1991-09-01)
Preliminary studies with restriction fragment length polymorphisms of mitochondrial DNA (mtDNA) in natural populations of Drosophila melanogaster revealed considerable variation in terms of nucleotide sequence and overall size. In this report we present data from more isofemale lines and more
P R Howard et al.
Clinical chemistry, 34(2), 324-330 (1988-02-01)
A monoclonal-antibody-based competitive radioimmunoassay for measuring human protein C is reported. With use of a purified protein C standard, the solid-phase assay was sensitive to less than 80 micrograms of protein C per liter. Intraassay CVs ranged from 5% to
K M Yocom et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 79(22), 7052-7055 (1982-11-01)
A stable complex between pentaammineruthenium(III) and histidine-33 in horse heart ferricytochrome c is formed in the reaction between aquopentaammineruthenium(II) and the protein at pH 7. HPLC of the tryptic hydrolysate of the modified protein was employed to identify the pentaammineruthenium
David R Halpin et al.
PLoS biology, 2(7), E173-E173 (2004-06-29)
Recently reported technologies for DNA-directed organic synthesis and for DNA computing rely on routing DNA populations through complex networks. The reduction of these ideas to practice has been limited by a lack of practical experimental tools. Here we describe a
Characterization of endometrial receptors for ovine trophoblast protein-1 during the estrous cycle and early pregnancy in sheep
Knickerbocker JJ and Niswender GD
Biology of Reproduction, 40(2), 361-369 (1989)