Merck
328634
Sigma-Aldrich
NMP
anhydrous, 99.5%
別名:
1-メチル-2-ピロリドン, N-メチル-2-ピロリドン, M-PYROL, NMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO
CAS番号:
分子量:
99.13
Beilstein:
106420
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99.5%
bp:
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
蒸気圧:
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
製品名
1-メチル-2-ピロリジノン, anhydrous, 99.5%
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
アッセイ
99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
518 °F
expl. lim.
9.5 %
不純物
<0.005% water
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI Key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-メチル-2-ピロリジノンは、以下のプロセスにおける溶媒として使用されることがあります:
  • 2-アリールおよび2-アルキルベンゾチアゾールの調製。
  • 2,2,6,6-テトラメチルヘプタン-3,5-ジオン存在下、ハロゲン化アリルおよびフェノールのUllmannカップリングによる、Ullmannエステルの生成。
  • 共触媒としてのヨウ化銅の存在下、Pd/Cによって触媒されるヨウ化アリルの有機スタンナンとのStilleクロスカップリング反応。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
Pure-Pac® II容器には、溶媒分注用のMicromatic MacroValveカプラー(製品番号Z560723)が必要です。
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
328634-VAR:
328634-4X2L:4548173987927
328634-8L:
328634-200L:
328634-250ML:
328634-BULK:
328634-1L:4548173987934
328634-2L:4548173987965
328634-18L-P1:
328634-PZ:
328634-100ML:4548173987958
328634-50L-P2:
328634-6X1L:4548173987910
328634-200L-P2:
328634-12X100ML:4548173987941
328634-20L:
328634-18L:4548173987903
328634-PH-20L-P2:
328634-900ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stille couplings catalyzed by palladium-on-carbon with CuI as a cocatalyst: Synthesis of 2-(4'-acetylphenyl)thiophene
Liebeskind LS and Pe?a-Cabrera E
Organic Syntheses, 77, 135-135 (2000)
Guohua Hu et al.
Nature communications, 8(1), 278-278 (2017-08-19)
Black phosphorus is a two-dimensional material of great interest, in part because of its high carrier mobility and thickness dependent direct bandgap. However, its instability under ambient conditions limits material deposition options for device fabrication. Here we show a black
Densities, viscosities, speeds of sound, and relative permittivities for water+ cyclic amides (2-pyrrolidinone, 1-methyl-2-pyrrolidinone, and 1-vinyl-2-pyrrolidinone) at different temperatures.
George J and Sastry NV.
Journal of Chemical and Engineering Data, 49(2), 235-242 (2004)
Effects of additional multiwall carbon nanotubes on impact behaviors of LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2 battery electrodes.
Le AV, et al.
Journal of Applied Physics, 118(8), 085312-085312 (2015)
Gerrit Homann et al.
iScience, 23(6), 101225-101225 (2020-06-21)
Frequently, poly(ethylene oxide) (PEO)-based solid polymer electrolytes (SPEs) reveal a failure with high-voltage electrodes, e.g. LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2 in lithium metal batteries, which can be monitored as an arbitrary appearance of a "voltage noise" during charge and can be attributed to Li