蒸気圧
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
foil
自己発火温度
572 °F
抵抗性
13.5 μΩ-cm, 20°C
厚さ
0.25 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI Key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
詳細
数量
100x100 mm (approximately 41.6 g)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
262897-VAR:
262897-100CM2-PW:
262897-100CM2:
262897-41.6G-PW:
262897-25CM2-PW:
262897-25CM2:
262897-BULK:
262897-10.4G:
262897-10.4G-PW:
262897-41.6G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.