フォーム
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
品質水準
含まれません
dopant
直径×厚み
2 in. × 0.5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
半導体特性
<111>, N-type
SMILES記法
[Si]
InChI
1S/Si
InChI Key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Silicon Photonics and Electronics: Discusses the integration of silicon photonics with electronics, relevant for developing high-performance computational devices, pertinent to material science and high-performance computing research (C Xiang et al., 2021).
- Silicon Silicon pi Single Bond: Details the structural chemistry of silicon and its implications in molecular and material sciences, useful for chemists interested in silicon′s applications in nanotechnology and materials science (S Kyushin et al., 2020).
物性
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
647101-1EA:
647101-5EA:
647101-VAR:
647101-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
シリコン表面上に単分子膜を形成する方法とメカニズム、単分子膜の特性、および分子エレクトロニクスやセンシング用途への応用に関する展望について紹介しています。
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.
ALD(原子層堆積法)を色素増感およびペロブスカイト太陽電池の作製に用いた事例をご紹介しています。
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
プロトコル
本フォトレジストキットには、リソグラフィープロセスにおける各ステップで必要な材料が含まれています。各材料は、すぐにお使いいただけるようにあらかじめ計量されており、エッチング液については、様々な基板に適切なものをお選びいただけるように、個別に販売しています。
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.