Merck
647535
Sigma-Aldrich
ケイ素
wafer (single side polished), <100>, N-type, contains no dopant, diam. × thickness 3 in. × 0.5 mm
別名:
Silicon element
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Si
CAS番号:
分子量:
28.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
品質水準
含まれません
dopant
直径×厚み
3 in. × 0.5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
半導体特性
<100>, N-type
SMILES記法
[Si]
InChI
1S/Si
InChI Key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Silicon wafers are majorly used in electronics as substrate materials. They are also used in a variety of applications like solar cells, microelectronics, and other integrated circuits.
物性
渦欠陥ゼロ。エッチピット密度(EPD)<100 cm-2。抵抗率 1,000~ 2,300 Ωcm
Oxygen content: <= 1~1.8 x 1018 /cm3; Carbon content: <= 5 x 1016 /cm3; Boule diameter: 1~8 ″
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
647535-BULK:
647535-VAR:
647535-1EA:
647535-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
24.7% record efficiency HIT solar cell on thin silicon wafer
Taguchi M, et al.
IEEE journal of Photovoltaics, 4(1), 96-99 (2013)
Nanolithography in microelectronics: A review
Seisyan RP
Technical Physics, 56(8), 1061-1061 (2011)
Stretchable and foldable silicon integrated circuits
Kim D, et al.
Science (New York, N.Y.), 320(5875), 507-511 (2008)
Bo-Soon Kim et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3622-3626 (2013-07-19)
A subwavelength structure (SWS) was formed via a simple chemical wet etching using a gold (Au) catalyst. Single nano-sized Au particles were fabricated by metallic self-aggregation. The deposition and thermal annealing of the thin metallic film were carried out. Thermal
Chengyong Li et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(3), 2272-2275 (2013-06-13)
Mesoporous Si-C-O fibers were fabricated by air activation of a kind of carbon-rich SiC-C fibers at 600 degrees C. The SiC-C fibers were prepared from the hybrid precursor of polycarbosilane and pitch through melt-spinning, air curing and pyrolysis in nitrogen.
資料
シリコン表面上に単分子膜を形成する方法とメカニズム、単分子膜の特性、および分子エレクトロニクスやセンシング用途への応用に関する展望について紹介しています。
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.
ALD(原子層堆積法)を色素増感およびペロブスカイト太陽電池の作製に用いた事例をご紹介しています。
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
すべて表示
プロトコル
本フォトレジストキットには、リソグラフィープロセスにおける各ステップで必要な材料が含まれています。各材料は、すぐにお使いいただけるようにあらかじめ計量されており、エッチング液については、様々な基板に適切なものをお選びいただけるように、個別に販売しています。
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.