Merck
634867
Sigma-Aldrich
二酸化ケイ素
single crystal substrate, optical grade, 99.99% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
別名:
クリストバライト, シリカ, 石英, 砂
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
optical grade
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
solid
硬度
7.0 mohs
L × W ×厚み
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
mp
1610 °C (lit.)
転移温度
Tm 573.1 °C (phase change)
密度
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
2.684 g/mL
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
SiO2 is majorly used as a substrate material with excellent thermo-mechanical properties in a variety of applications which include:
  • vapour deposition
  • phase deposition
  • atomic force microscopy probes(AFM)
  • spin coating
  • electronic based devices
特徴および利点
An excellent substrate for microwave filters for applications in the wireless communication arena.
物理的形状
結晶構造、六方晶(a = 4.914 Å、c = 5.405 Å)
その他情報
比熱 = 0.18 cal/g; 熱電性定数 = 300°Cにおいて1200μV/°C;熱伝導率 = 0.0033 cal/cm°C;熱膨張 (x10-6) = α11:13.71, α33:7.48;Q値 = 1.8×106 min;音速、SAW = 3160 m/秒;周波数定数、BAW = 1661 kHz/mm;圧電結合 = K2 BAW:0.65%、SAW:0.14%
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
634867-5EA:4548173356716
634867-VAR:
634867-1EA:
634867-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effect of calcination temperature on the surface microstructure and photocatalytic activity of TiO2 thin films prepared by liquid phase deposition.
Yu J, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(50), 13871-13879 (2003)
Exciton diffusion measurements in poly (3-hexylthiophene).
Shaw PE, et al.
Advanced Materials, 20(18), 3516-3520 (2008)
Oxygen-aided synthesis of polycrystalline graphene on silicon dioxide substrates.
Chen J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(44), 17548-17551 (2011)
Measurement of the adhesion force between carbon nanotubes and a silicon dioxide substrate.
Whittaker JD, et al.
Nano Letters, 6(5), 953-957 (2006)
Growth model of bamboo-shaped carbon nanotubes by thermal chemical vapor deposition.
Lee CJ and Park J
Applied Physics Letters, 77(21), 3397-3399 (2000)
資料
ALD(原子層堆積法)を色素増感およびペロブスカイト太陽電池の作製に用いた事例をご紹介しています。
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
すべて表示