Merck
84878
Sigma-Aldrich
二酸化ケイ素
purum p.a., acid purified, sand
別名:
クリストバライト, シリカ, 石英, 砂
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
グレード
purum p.a.
品質水準
形状
sand
品質
acid purified
損失
≤0.1% loss on ignition, 900 °C
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
粒径
40-150 mesh
mp
1610 °C (lit.)
密度
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silicon dioxide is one of the important constituents of sedimentary rock bauxite, basalt fibers and ceramic fibers. It is added to cement for improving the hydraulic properties of cement.
アプリケーション
Silicon dioxide may be employed in the preparation of calcium silicide.
注意
may contain dark particles
アナリシスノート
metal and chloride traces refer to acid-soluble parts
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
84878-VAR:
84878-500G:4548174006504
84878-BULK:
84878-1KG:4548174006498
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 196-196 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 50-50 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 165-165 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 117-117 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 129-129 (1994)