Merck
381276
Supelco
Silica Inorganic Sorbent
120-140 mesh, 99.8%
別名:
シリカ, 二酸化ケイ素, 二酸化ケイ素 アモルファス, 無水ケイ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
製品名
シリカ, fumed, 99.8%
グレード
standard
品質水準
アッセイ
99.8%
フォーム
powder
テクニック
LPLC: suitable
表面積
175-225 m2/g
Matrix
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
0.011 μm
ポアサイズ
60 Å mean pore size
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリカは鉱物、フリントやある種の植物に結晶相として含まれる天然由来の物質です。産業的に共通して用いられるシリカは合成型です。表面積、細孔容積、細孔径および粒子径は、ある程度独立して制御できます。結晶シリカは大気圧をもとに分類されることがあります:
a.石英:= 1143K
b.トリジマイト:1143 - 1743K
c.クリストバライト:= 1743、1973Kを超えるものは非結晶質の石英ガラスになります。
アプリケーション
シリカはシリカライトの合成に用いられました。シリカは酸化物や窒化物ナノワイヤーの触媒伸長を補助するために使われました。
特徴および利点
興味深い増粘性とチキソトロピック性のほか、きわめて大きな表面積を有しています。
その他情報
粒子径は一次粒子のものであり、一次粒子は10分の数ミクロン長の分岐した鎖状の凝集体を形成しています。
900°C超で焼成することによって除去できるH2Oと CO2を吸着している可能性があります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
381276-BULK:
381276-VAR:
381276-500G:4548173939292
381276-100G:4548173939285
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Mohadese Farhangian et al.
Industrial health, 59(6), 415-426 (2021-10-01)
The aim of the present study was to first fabricate an electrospun PVC nanofiber web and then assess its applicability in sampling and measuring the concentration of airborne crystalline silica by comparing analysis results with a commercial PVC membrane filter
The Heat Capacities of Quartz, Cristobalite and Tridymite at Low Temperatures
Anderson, C. Travis.
Journal of the American Chemical Society, 58, 568-570 (1936)
Silica-assisted catalytic growth of oxide and nitride nanowires.
Tang, C. C., et al.
Chemical Physics Letters, 333, 12-15 (2001)
Norma A Sánchez-Flores et al.
Journal of colloid and interface science, 323(2), 359-364 (2008-05-27)
Well crystallized silicalite-1 has been obtained from three sources of amorphous silica, namely, rice hull ashes, commercial Davisil, and a fume silica from Aldrich. The silicas were first dissolved in glycerol according to a recently described reaction. This reaction transforms
Srivalleesha Mallidi et al.
Nano letters, 9(8), 2825-2831 (2009-07-04)
Gold nanoparticles targeting epidermal growth factor receptor via antibody conjugation undergo molecular specific aggregation when they bind to receptors on cell surfaces, leading to a red shift in their plasmon resonance frequency. Capitalizing on this effect, we demonstrate the efficacy
資料
ZnOナノサイズ微結晶によって構成された凝集体を色素増感太陽電池の光電極材料として合成し、その特性を検証しました。
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.