Merck
718483
Sigma-Aldrich
シリカ
nanopowder, 99.8% trace metals basis
別名:
二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.8% trace metals basis
フォーム
nanopowder
表面積
175-225 m2/g , BET
直径
12 nm
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シリカナノ粉末は、歯科用途の充填剤、原子層堆積(ALD)における基板、およびナノスケールの絶縁添加剤などのさまざまな用途に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
718483-100G:4548173924281
718483-VAR:
718483-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Atomic layer deposition of stoichiometric Co3O4 films using bis (1, 4-di-iso-propyl-1, 4-diazabutadiene) cobalt
Han B, et al.
Thin Solid Films, 589(4), 718-722 (2015)
Low thermal conductivity carbon fibrous composite nanomaterial enabled by multi-scale porous structure
Gbewonyo S, et al.
Materials & Design, 134(4), 218-225 (2017)
Preparation and characterization of a BisGMA-resin dental restorative composites with glass, silica and titania fillers
Thorat S, et al.
Dental Materials Journal, 31(4), 635-644 (2012)
Srivalleesha Mallidi et al.
Nano letters, 9(8), 2825-2831 (2009-07-04)
Gold nanoparticles targeting epidermal growth factor receptor via antibody conjugation undergo molecular specific aggregation when they bind to receptors on cell surfaces, leading to a red shift in their plasmon resonance frequency. Capitalizing on this effect, we demonstrate the efficacy
Yaswanth Kuthati et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(4), 2399-2430 (2013-06-15)
The advent of Nanotechnology has paved a way for improved disease treatment strategies, the most noteworthy being the mesoporous silica nanoparticles (MSNs) which have gained much recent attention in the field of cancer therapy and its diagnosis. The flaws of
資料
シリコンは、既知の材料の中で最も高い容量を有し、比較的低い作動電位を示すなどの利点があることから、リチウムイオン電池用の最も有望な負極材料の1つです。
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Rh触媒を用いたエタノール水蒸気改質(SR)に関するこれまでの研究について解説いただきました。
すべて表示