Merck
544833
Sigma-Aldrich
酸化アルミニウム
nanopowder, <50 nm particle size (TEM)
別名:
アルミナ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS番号:
分子量:
101.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
eCl@ss:
38120402
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
gamma phase
品質水準
形状
nanopowder
表面積
>40 m2/g , BET
粒径
<50 nm (TEM)
mp
2040 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化アルミニウム(Al2O3)をベースとするナノパウダーは、金属酸化物をベースとするナノサイズの材料であり、さまざまな工業用用途に使用できます。安定化剤の存在下でAl2O3のアルコキシドを加水分解し、粒子を焼成することによって調製できます。
アプリケーション
Al2O3ナノパウダーは、セラミック、航空宇宙分野、廃水処理、研磨剤、塗料、触媒、床材など幅広い用途に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
544833-50G:4548173943930
544833-VAR:
544833-BULK:
544833-10G:4548173943923
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
アルミナ NIST&#174; SRM&#174; 742, reference point
NIST742
アルミナ
アルミナ powder, max. particle size 0.1 micron, weight 200&#160;g, condition 99.99% gamma alumina powder.
GF41348864
アルミナ
アルミナ powder, 0.1 max. part. size (micron), weight 20&#160;g, condition 99.99% gamma alumina powder.
GF62302531
アルミナ
Nanotechnology in high performance paint coatings
Khanna AS
Asian Journal of Experimental Sciences, 21(2), 25-32 (2008)
Burning of nano-aluminized composite rocket propellants
De Luca LT, et al.
Combustion, Explosion and Shock Waves, 41(6), 680-692 (2005)
A study on the friction and wear behavior of PTFE filled with alumina nanoparticles
Sawyer WG, et al.
Wear, 254(5-6), 573-580 (2003)
Structure and properties of Zn-Al-Cu alloy reinforced with alumina particles
Martinez-Flores E, et al.
Materials & Design, 24(4), 281-286 (2003)
Alumina and zirconia acrylate nanocomposites coatings for wood flooring: Photocalorimetric characterization
Landry V, et al.
Progress in Organic Coatings, 61(1), 76-82 (2008)
資料
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Rh触媒を用いたエタノール水蒸気改質(SR)に関するこれまでの研究について解説いただきました。
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
すべて表示