powder
表面積
120-190 m2/g
不純物
≤0.5% substances extractable by water
損失
≤1.0% loss on ignition
粒径
>0.063, coeff var ≥72%
<0.063 mm, coeff var ≤28%
>2 mm, coeff var ≤2%
mp
2040 °C (lit.)
かさ密度
950‑1100 g/L
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
As: ≤0.0005%
Fe: ≤0.02%
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
非常に高い硬度、化学的安定性と熱導電性により、アルミナは、金属およびプラスチックに対する充填材として応用されています。また、塗料、研磨材、化粧品にも応用されます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
769290-25G:
769290-VAR:
769290-BULK:
769290-100G:4548173373065