Merck
702129
Sigma-Aldrich
酸化アルミニウム
nanoparticles, <50 nm particle size (DLS), 20 wt. % in isopropanol
別名:
アルミナ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS番号:
分子量:
101.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
dispersion
nanoparticles
品質水準
濃度
20 wt. % in isopropanol
粒径
<50 nm (DLS)
pH
8-10
密度
0.79 g/cm3 at 25 °C
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nanosized aluminum oxide, also called nano alumina or Al2O3 nanoparticles, is a form of aluminum oxide with a small particle size and high specific surface area. Our aluminum oxide nanoparticles have a particle size less than 50 nm. The nanoparticles are suspended in isopropyl alcohol (IPA) to facilitate its dispersion and use. Nano alumina exhibits unique bio-physicochemical properties, including high surface area, high hardness, thermal stability, and biocompatibility. In the field of catalysis, it servesas efficient catalyst supports, enhancing reaction rates and selectivity. They also exhibit remarkable dielectric properties, making them valuable for electronic and optoelectronic devices. Additionally, Al2O3 NPs have demonstrated promising results in biomedical applications, including drug delivery systems, biomedical imaging, biosensing, and tissue engineering. They are also key components in advanced coatings, energy storage systems, environmental remediation, optoelectronics, photonics, and personal care products.
アプリケーション
  • Elemental analysis of levitated solid samples by microwave-assisted laser induced breakdown spectroscopy.:この研究では、レーザー誘起ブレークダウン分光法の元素分析能力の強化における酸化アルミニウムの用途を探索し、分析化学における高精度化学分析の新しいアプローチを提供しています(Alamri AM et al., 2024)。
  • An ab initio molecular dynamics investigation of the behaviour of amorphous substances in anodic aluminium oxide under electric field.:この研究では、電場を印加したときのアノード酸化アルミニウム構造内のアモルファス物質の挙動に関する分子レベルの理解を提示し、材料の安定性および反応性に関する知見を提供しています(An Z et al., 2024)。
  • Alternative nano-lithographic tools for shell-isolated nanoparticle enhanced Raman spectroscopy substrates.:この論文では、ラマン分光法の化学検出および分析の性能を大幅に向上させる、先進的なナノリソグラフィーのツールの開発における酸化アルミニウムの使用について議論しています(Srivastava K et al., 2024)。
  • Unexpected early loosening of rectangular straight femoral Zweymüller stems with an alumina-reduced surface after total hip arthroplasty-a prospective, double-blind, randomized controlled trial.:この研究では、特に股関節形成術における大腿ステムの寿命および安定性に対する効果など、人工装具の植え込みにおいて酸化アルミニウムを使用することの臨床的な影響を調べています(Moret CS et al., 2024)。
  • Green Synthesis of Aluminum Oxide Nanoparticles Using Clerodendrum phlomidis and Their Antibacterial, Anti-inflammatory, and Antioxidant Activities.:酸化アルミニウムナノ粒子の生体合成について調査し、その抗菌性、抗炎症性、および抗酸化性による生物医学用途における可能性を示しています(Thanaraj S et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
702129-BULK:
702129-100G:4548173293325
702129-500G:4548173293332
702129-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G Siddiqi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(32), 14349-14353 (2015-07-23)
A simple one-step and gram-scale synthesis of [Au5Mes5] from AuCl3 was developed, and this molecular precursor was used to generate Au nanoparticles on SiO2 and Al2O3. While [Au5Mes5] does not react with surface silanols and is only physisorbed, its incipient
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are
Colin J Ingham et al.
Biotechnology advances, 30(5), 1089-1099 (2011-08-23)
Porous aluminum oxide (PAO) is a ceramic formed by an anodization process of pure aluminum that enables the controllable assembly of exceptionally dense and regular nanopores in a planar membrane. As a consequence, PAO has a high porosity, nanopores with
Joohoon Kang et al.
ACS nano, 9(4), 3596-3604 (2015-03-19)
Solution dispersions of two-dimensional (2D) black phosphorus (BP)--often referred to as phosphorene--are achieved by solvent exfoliation. These pristine, electronic-grade BP dispersions are produced with anhydrous organic solvents in a sealed-tip ultrasonication system, which circumvents BP degradation that would otherwise occur
Do Won Hwang et al.
EJNMMI research, 4(1), 61-61 (2015-06-28)
Three-dimensional (3D) hydrogel-based stem cell therapies contribute to enhanced therapeutic efficacy in treating diseases, and determining the optimal mechanical strength of the hydrogel in vivo is important for therapeutic success. We evaluated the proliferation of human neural stem cells incorporated
資料
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Rh触媒を用いたエタノール水蒸気改質(SR)に関するこれまでの研究について解説いただきました。
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
環境発電およびセンシングにおけるPZTナノワイヤの応用の可能性と、二段階水熱法で作製したナノワイヤの詳細について論じます。
すべて表示