Merck
199974
Sigma-Aldrich
酸化アルミニウム
activated, neutral, Brockmann I
別名:
アルミナ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS番号:
分子量:
101.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
グレード
Brockmann I
activated
standard grade
品質水準
フォーム
powder
メーカー/製品名
CAMAG 507-C-I
テクニック
ion chromatography: suitable
不純物
<0.03% Fe2O3
<0.03% SiO2
<0.4% Na2O
粒径
40-160 μm
ポアサイズ
58 Å pore size
pH
7.0±0.5 ( in H2O)
mp
2040 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高温で二元M-Al合金(M=Fe、Ni、又はCo)の表面にα-Al2O3保護スケールを形成するメカニズムの研究が行われています。様々な酸性度及び水分濃度がある活性型酸化アルミニウム(Brockmann活性度I~V)により、土壌中に存在する酸化アルミニウム表面の様々なタイプの水(自由水、間隙水、結合水)を容易に検出することができます。
アプリケーション
酸化アルミニウム(アルミナ、Al2O3)は多層カーボンナノチューブ(MWCNT)アレイ(SiOxマイクロ粒子に結合した鉄ナノ粒子で構成)のワンステップ自己会合二重らせんの調製に使用されています。
酸化アルミニウム(中性)は、窒素酸化物(NOx)の炭化水素による選択的触媒還元(HC-SCR)に適したアルミナ担体銀(Ag/Al2O3)触媒の合成に使用されています。
包装
Brockmannの酸化アルミニウムはカラムクロマトグラフィー及び吸着濾過に適しています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
199974-1KG:4548173929866
199974-5G:
199974-BULK:
199974-VAR:
199974-100G:4548173929859
199974-5KG:4548173929873
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The role of Ag O Al entities in adsorption of NCO species and reduction of NO x.
Deng H, et al.
Catalysis Today, 258, 35-40 (2015)
Carbon nanotube bundles self-assembled in double helix microstructures.
Cervantes-Sodi F, et al.
Carbon, 50(10), 3688-3693 (2012)
Prescott R and Graham MJ.
Oxidation of Metals, 38(3-4), 233-254 (1992)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are