Merck
199443
Sigma-Aldrich
酸化アルミニウム
activated, basic, Brockmann I
別名:
アルミナ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS番号:
分子量:
101.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
グレード
Brockmann I
activated
standard grade
品質水準
認証
suitable for EPA 1613
形状
powder
メーカー/製品名
CAMAG 5016-A-I
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
不純物
<0.03% Fe2O3
<0.4% Na2O
粒径
~150 mesh
ポアサイズ
58 Å pore size
pH
9.5±0.5 ( in H2O)
mp
2040 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): none detected
silicate (as SiO2): <0.03%
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brockmannの酸化アルミニウムはカラムクロマトグラフィーおよび吸着濾過に適しています。
この製品は塩基性活性酸化アルミニウム(アルミナ、Al2O3)で、Brockmann Iの活性グレードを持っています。高温での二元合金M-Al(Mは鉄、ニッケルまたはコバルト)表面へのα-Al2O3保護膜の形成機構について研究がなされています。異なる酸性度と水濃度を持つ活性酸化アルミニウム(Brockmann活性 I~Vを有する)は容易に土中に存在する酸化アルミニウム上の様々なタイプの水(すなわち遊離水、間隙水および結合水)を検出できます。
アプリケーション
酸化アルミニウム(アルミナ)は、プロトコル中の脱水溶媒(テトラヒドロフラン、THF)から過酸化物を取り除くために使われています。蛍光標識マウス脳の微細脳解剖学の高解像度研究に関するプロトコルです。
多結晶ヨウ化リチウム-酸化アルミニウム固体電解質の製造に用いられることもあります。酸化アルミニウムの取り込みはヨウ化リチウムの電気伝導度を飛躍的に向上させました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
199443-VAR:
199443-BULK:
199443-100G:4548173929767
199443-20KG:4548173921815
199443-5KG:4548173929798
199443-1KG:4548173929774
199443-5G:4548173929781
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Micron-scale resolution optical tomography of entire mouse brains with confocal light sheet microscopy.
Silvestri L, et al.
Journal of Visualized Experiments, 80, e50696-e50696 (2013)
Conduction Characteristics of the Lithium Iodide-Aluminum Oxide Solid Electrolytes.
Liang CC.
Journal of the Electrochemical Society, 120(10), 1289-1292 (1973)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)
Prescott R and Graham MJ.
Oxidation of Metals, 38(3-4), 233-254 (1992)
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.