Merck
718467
Sigma-Aldrich
酸化チタン(IV)
nanopowder, 21 nm primary particle size (TEM), ≥99.5% trace metals basis
別名:
チタニア, 二酸化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiO2
CAS番号:
分子量:
79.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.5% trace metals basis
フォーム
nanopowder
表面積
35-65 m2/g , BET
一次粒径
21 nm (TEM)
mp
1850 °C
>350 °C (lit.)
密度
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
当社の酸化チタン(IV)ナノパウダーは、平均粒子サイズが 21 nm の二酸化チタンナノ粒子で構成された微細な白色粉末で、表面積は 35~65 m2/g と高くなっています。TiO2の物理化学的に異なる結晶形のうち主な2つは、アナターゼとルチルです。アナターゼは光触媒活性がルチルよりも高く、熱力学的安定性は低い物質です。
アプリケーション
TiO2ナノ粒子が、光触媒ヘキサン蒸気分解の研究に使用されました。TiO2は、ヒ素除去の吸着剤として使用されています。TiO2ナノ粒子は、光触媒による下水の消毒剤化合物の改善に適しています。また、TiO2は、酸化チタンナノ粒子によるDNAオリゴヌクレオチドの吸着の研究にも使用されています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
718467-100G:4548173924267
718467-BULK:
718467-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Remediation of Antiseptic Components in Wastewater by Photocatalysis Using TiO2 Nanoparticles
Das R, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(8), 3012-3020 (2014)
Removal of arsenic from aqueous solution by two types of nano TiO2 crystals.
Ma L and Tu SX
Environmental Chemistry Letters, 9(4), 465-472 (2011)
Xu Zhang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 30(3), 839-845 (2014-01-07)
Titanium dioxide (TiO2) or titania shows great promise in detoxification and drug delivery. To reach its full potential, it is important to interface TiO2 with biomolecules to harness their molecular recognition function. To this end, DNA attachment is an important
Photocatalytic degradation of hexane vapors in batch and continuous systems using impregnated ZnO nanoparticles
Saucedo-Lucero JO and Arriaga S
Chemical Engineering Journal, 218, 358-367 (2013)
Shanshan Zhang et al.
Archives of toxicology, 94(4), 1173-1190 (2020-03-13)
Titanium dioxide nanoparticles (TiO2NPs) have been widely used as food additives in daily life. However, the impact of oral intake of TiO2NPs on the nervous system is largely unknown. In this study, 7-week-old mice were treated with either vehicle or
資料
色素増感太陽電池研究の現状と課題について解説いただきました。
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
カルバゾール系有機色素(MK色素)の分子設計やそれを用いた太陽電池の光電変換特性、耐久性などの詳細について紹介します。
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
すべて表示