Merck
634662
Sigma-Aldrich
酸化チタン(IV)、ルチル型/アナターゼ型混合物
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.5% trace metals basis
別名:
二酸化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiO2
CAS番号:
分子量:
79.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.5% trace metals basis
形状
nanopowder
粒径
<100 nm (BET)
<50 nm (XRD)
SMILES記法
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルチルおよび鋭錐石(TiO2)ナノパウダーの混合物である酸化チタン(IV)は光触媒物質であり、鋭錐石とルチルは2つの結晶相です。この2通りの無機物質は、固相接合部により効率的に電荷分離されるため、光触媒として使用されます。
アプリケーション
TiO2は、歯科インプラント、脊髄固定具、人工関節などのさまざまな医療用インプラントに使用できます。また、安定したコロイド状溶液に使用して、RPMI細胞培養培地を形成できます。色素増感太陽電池の製作において伝導層を形成します。
酸化チタン(IV)ナノ粒子のコロイド状懸濁液を使用してさまざまな特性を有する光電極を作製できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
634662-25G:4548173944821
634662-VAR:
634662-100G:4548173944814
634662-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Induction of cell death by TiO2 nanoparticles: studies on a human monoblastoid cell line
Vamanu CI, et al.
Toxicology in vitro, 22(7), 1689-1696 (2008)
Zumeta, I. et al.
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 15-15 (2003)
Elina A Genina et al.
Journal of biomedical optics, 18(11), 111406-111406 (2013-07-17)
Fractional laser ablation is one of the relatively safe and minimally invasive methods used to administer micro- and nanoparticles into the skin at sufficiently large depth. In this article, we present the results of delivery of TiO₂ nanoparticles and Al₂O₃
A E Desjardins et al.
Optics express, 15(10), 6200-6209 (2007-05-14)
We present a novel method for rapidly acquiring optical coherence tomography (OCT) images at multiple backscattering angles. By angularly compounding these images, high levels of speckle reduction were achieved. Signal-to-noise ratio (SNR) improvements of 3.4 dB were obtained from a
Substrates for flexible electronics: A practical investigation on the electrical, film flexibility, optical, temperature, and solvent resistance properties
Zardetto V, et al.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 49(9), 638-648 (2011)
資料
色素増感太陽電池研究の現状と課題について解説いただきました。
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
カルバゾール系有機色素(MK色素)の分子設計やそれを用いた太陽電池の光電変換特性、耐久性などの詳細について紹介します。
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
すべて表示