安全性情報
914401
Sigma-Aldrich
Titanium dioxide milled nanofibers
anatase/rutile
別名:
Nanofibrous inorganic powder, TiO2 anatase/rutile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
TiO2
CAS番号:
分子量:
79.87
UNSPSCコード:
12171604
NACRES:
NA.23
詳細
Thermal Conductivity 6.5 Wm-1K-1
品質水準
形状
nanofiber
powder (fluffy)
fiber diam. × L
200-800 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
表面積
10 m2/g
white
屈折率
n/D 2.7
primary crystallite size
(anatase-rutil
Typical Size of Crystallites: 10 nm)
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Titania oxdie-anatase/rutil nanofibers has energy applications as energy convertor in solar cells, air/fuel ratio controllor in automotive, humidity and gas sensors, electrobe materials in batteries, solid oxide fuel cells, inorganic membranes, dye sensitized solar cells, photocatalyic degradation of votile compounds (VOC), bacteria and NOx, and waste water purification.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
914401-10G:
914401-VAR:
914401-BULK:
914401-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.