アッセイ
99.5% trace metals basis
フォーム
nanopowder
直径× L
~10 nm × 40 nm
表面積
50 m2/g
粒径
<100 nm
密度
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.06‑0.10 g/mL
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- A study on titanium dioxide nanoparticles synthesized from titanium isopropoxide under SILAR-induced gel method: Transition from anatase to rutile structure: この研究では、SILAR誘導ゲル法を使用して、二酸化チタンナノ粒子のアナターゼからルチル構造への相転移について探索しています(AC Nkele et al., 2020)。
- Synthesis of rutile TiO2 nanostructures by single step hydrothermal route and its characterization: この論文では、1段階の水熱法を使用したルチルTiO2ナノ構造の合成とその特性評価について記述しています(SB Wategaonkar et al., 2020)。
- Monolayer Intermixed Oxide Surfaces: Fe, Ni, Cr, and V Oxides on Rutile TiO2(011): この研究では、ルチルTiO2(011)上の混合酸化物層の形成とその構造特性について調べています(S Halpegamage et al., 2016)。
- Mechanism, thermodynamics and kinetics of rutile leaching process by sulfuric acid reactions: この研究では、硫酸中のルチルの溶解について調べて、このプロセスの熱力学および速度論に焦点を合わせています(AV Dubenko et al., 2020)。
- Kinetics of anatase transition to rutile TiO2 from titanium dioxide precursor powders synthesized by a sol-gel process: この論文では、ゾル-ゲル合成前駆体粉末由来のTiO2のアナターゼからルチルへの相転移の速度論について研究しています(CL Wang et al., 2016)。
特徴および利点
その他情報
少量のアナターゼが含まれています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
637262-25G:4548173944999
637262-BULK:
637262-100G:4548173944982
637262-VAR:
637262-500G:4548173945002
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
色素増感太陽電池研究の現状と課題について解説いただきました。
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
カルバゾール系有機色素(MK色素)の分子設計やそれを用いた太陽電池の光電変換特性、耐久性などの詳細について紹介します。
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.