Merck
248576
Sigma-Aldrich
酸化チタン(IV)、アナターゼ
powder, −325 mesh, ≥99% trace metals basis
別名:
二酸化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiO2
CAS番号:
分子量:
79.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
contains ∼5% rutile
品質水準
アッセイ
≥99% trace metals basis
形状
powder
粒径
−325 mesh
平均直径
45 μm
mp
1825 °C (lit.)
密度
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
二酸化チタンまたはチタニアとしても知られるアナターゼ酸化チタン(IV)は、さまざまな用途に広く使用されている白色の結晶性粉末です。アナターゼは、二酸化チタンの3つの天然結晶相のうちの1つで、他の2つはルチルとブルッカイトです。これら3つの相の中でアナターゼは最も反応性が高く、表面積が最も大きくなる傾向があるため、高い反応性と表面積が必要な用途に有用です。
アプリケーション
化学的に純粋なアナターゼは、反強磁性材料の可能性があると考えられている混合酸化物NaTiO2 の固相合成に使用されます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
248576-BULK:
248576-10KG:4548173933986
248576-VAR:
248576-100G:4548173933979
248576-1KG:4548173933993
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maura Dantuma et al.
Biomedical optics express, 10(11), 5921-5939 (2019-12-05)
Imaging parameters of photoacoustic breast imaging systems such as the spatial resolution and imaging depth are often characterized with phantoms. These objects usually contain simple structures in homogeneous media such as absorbing wires or spherical objects in scattering gels. While
Clarke, S.J. et al.
Chemistry of Materials, 10, 372-372 (1998)
Gordon T Kennedy et al.
Journal of biomedical optics, 22(7), 76013-76013 (2017-07-21)
Tissue simulating phantoms can provide a valuable platform for quantitative evaluation of the performance of diffuse optical devices. While solid phantoms have been developed for applications related to characterizing exogenous fluorescence and intrinsic chromophores such as hemoglobin and melanin, we
William C Vogt et al.
Journal of biomedical optics, 22(9), 1-14 (2017-09-14)
As photoacoustic imaging (PAI) technologies advance and applications arise, there is increasing need for standardized approaches to provide objective, quantitative performance assessment at various stages of the product development and clinical translation process. We have developed a set of performance
Maura Dantuma et al.
Journal of biomedical optics, 27(7) (2021-12-11)
During the development and early testing phases of new photoacoustic (PA) breast imaging systems, several choices need to be made in aspects of system design and measurement sequences. Decision-making can be complex for state-of-the-art systems such as 3D hybrid photoacoustic-ultrasound
資料
陽極酸化チタニアナノチューブ(TiNT)についてご紹介します。チタニアが持つ優れた材料特性と、ナノチューブの制御された構造によって得られる高表面積との組み合わせが相まって、多くの用途で活用されることが予想されます。
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。