Merck
230693
Sigma-Aldrich
酸化ジルコニウム(IV)
powder, 5 μm, 99% trace metals basis
別名:
ジルコニア
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZrO2
CAS番号:
分子量:
123.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zirconium
粒径
5 μm
bp
5000 °C (lit.)
mp
2700 °C (lit.)
密度
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
InChI Key
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化ジルコニウム(IV)は、ジルコニアまたは二酸化ジルコニウムとしても知られ、白色の結晶性ジルコニウム酸化物です。耐火材で、高温に耐性があり、優れた熱安定性を備えています。粉末状の酸化ジルコニウム(IV)は、きめが細かくシルキーな質感で、取扱いが容易です。酸化ジルコニウム(IV)粉末には、さまざまな用途にとって魅力的な、多くの有用な特性があります。融点が高く、熱膨張率が低いため、優れた電気絶縁体です。耐薬品性、耐食性にも優れています。これらの特性のため、酸化ジルコニウム(IV)は、セラミック、研磨材、耐火物の製造に一般に使用されています。触媒やコーティング剤の製造だけでなく、電子機器の製造にも使用されます。
アプリケーション
300ミクロン付近の直径を持つランタン修飾チタン酸ジルコニウム酸鉛(PLZT)ファイバーは、熱可塑性プロセス法によって生成されています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230693-100G:4548173927640
230693-500G:4548173927664
230693-VAR:
230693-2KG:4548173927657
230693-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Light-Intensity-Induced Characterization of Elastic Constants and d33 Piezoelectric Coefficient of PLZT Single Fiber Based Transducers
Kozielski L, et al.
Sensors, 13(2), 2419-2429 (2013)
Alireza Abdolrasouli et al.
mBio, 6(3), e00536-e00536 (2015-06-04)
A rapid and global emergence of azole resistance has been observed in the pathogenic fungus Aspergillus fumigatus over the past decade. The dominant resistance mechanism appears to be of environmental origin and involves mutations in the cyp51A gene, which encodes
Jay Lin et al.
The Journal of general virology, 95(Pt 3), 557-570 (2013-12-04)
A novel virus was detected in a sample collected from a Swedish moose (Alces alces). The virus was suggested as a member of the Hepeviridae family, although it was found to be highly divergent from the known four genotypes (gt1-4)
Zhongpu Zhang et al.
Acta biomaterialia, 9(9), 8394-8402 (2013-05-21)
Effective and reliable clinical uses of dental ceramics necessitate an insightful analysis of the fracture behaviour under critical conditions. To better understand failure characteristics of porcelain veneered to zirconia core ceramic structures, thermally induced cracking during the cooling phase of
Neil M Ferguson et al.
Science translational medicine, 7(279), 279ra37-279ra37 (2015-03-20)
Dengue is the most common arboviral infection of humans and is a public health burden in more than 100 countries. Aedes aegypti mosquitoes stably infected with strains of the intracellular bacterium Wolbachia are resistant to dengue virus (DENV) infection and
資料
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
歯科修復材料の開発は、生体適合性と自然な外観を持つ修復材の必要性から、非常に重要です。アマルガムやコンポジットレジンといった従来の歯科材料には、素材固有の短所があります。