アッセイ
≥99.0%
形状
solid
反応適合性
core: cerium
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
損失
≤0.5% loss on ignition
密度
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
InChI Key
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
22390-100G-F:
22390-VAR-F:
22390-500G-F:
22390-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
固体酸化物形燃料電池用材料の現状と今後について解説していただきました。
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
ニッケル・水素電池用金属水素化物、特に二次電池に関しての希土類金属間化合物とそれらの構造、特性、技術、応用例について紹介します。