Merck
1.02263
Supelco
Cerium(IV) oxide
1-3 mm for elementary analysis
別名:
Cerium(IV) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CeO2
CAS番号:
分子量:
172.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-150-4
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
solid
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
2000 °C
密度
7.3 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1280 kg/m3
微量陽イオン
Fe: ≤0.02
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
InChI Key
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping: Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt is utilized in the synthesis of copper (I) selective ligands. These ligands are essential for PET imaging to detect reactive oxygen species, highlighting its role in advanced medical imaging and research. This application is pivotal in understanding cellular mechanisms and disease pathologies where oxidative stress is involved (Tada, Mizuno, Shibata, Yasui, Kuge, 2024).
アナリシスノート
Sulphate (SO₄): ≤ 0.5 %
Fe (Iron): ≤ 0.02
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 1.0 %
Particle size (1-3.15 mm): ≥ 80 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3