Merck
1.02271
Supelco
Cerium(III) nitrate hexahydrate
extra pure
別名:
Cerium(III) nitrate hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ce(NO3)3 · 6 H2O
CAS番号:
分子量:
434.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-297-2
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥98.5% (complexometric)
フォーム:
solid
溶解性:
1754 g/L
品質水準
アッセイ
≥98.5% (complexometric)
フォーム
solid
有効性
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.7 (25 °C, 100 g/L in H2O)
溶解性
1754 g/L
かさ密度
1050 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
微量陽イオン
Dy: ≤0.04%
Er: ≤0.2%
Eu: ≤0.04%
Fe: ≤0.001%
Ho: ≤0.02%
Nd: ≤0.02%
Pr: ≤0.01%
Sm: ≤0.02%
Tm: ≤0.02%
Y: ≤0.04%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Ce+3].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ce.3NO3/c;3*2-1(3)4/q+3;3*-1
InChI Key
HSJPMRKMPBAUAU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Dy (Dysprosium): ≤ 0.04 %
Er (Erbium): ≤ 0.2 %
Eu (Europium): ≤ 0.04 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Ho (Holmium): ≤ 0.02 %
Nd (Neodymium): ≤ 0.02 %
Pr (Praseodym): ≤ 0.01 %
Sm (Samarium): ≤ 0.02 %
Tm (Thulium): ≤ 0.02 %
Y (Yttrium): ≤ 0.04 %
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体