Merck
215473
Sigma-Aldrich
硝酸アンモニウムセリウム(IV)
ACS reagent, ≥98.5%
別名:
CAN, 硝酸セリウムアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ce(NH4)2(NO3)6
CAS番号:
分子量:
548.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98.5%
形状
powder or crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.05% insol. dil. H2SO4
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤0.02%
微量陽イオン
Fe: ≤0.005%
SMILES記法
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
InChI Key
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
マロン酸の簡単な酸化を介したタルトロン酸誘導体への新たな経路を提示します。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
215473-BULK:
215473-VAR:
215473-500G:
215473-1KG:
215473-250G:
215473-50G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selective and efficient oxidation of sulfides to sulfoxides using ammonium cerium (IV) nitrate in the presence of a catalytic amount of KBr or NaBr.
Zolfigol MA, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 139(8), 895--895- (2008)
Carbon-heteroatom bond-forming reactions mediated by cerium (IV) ammonium nitrate: An overview.
Nair V, et al.
Synlett, 14(2), 156-165 (2003)
Nair, V. et al.
Tetrahedron Letters, 39, 2801-2801 (1998)
Polyethylene glycol (PEG) mediated green synthesis of 2, 5-disubstituted 1, 3, 4-oxadiazoles catalyzed by ceric ammonium nitrate (CAN).
Kidwai M, et al.
Green Chemistry Letters and Reviews, 31(1), 55-59 (2010)
A New. ALPHA.-Iodination of Ketones Using Iodine-Ammonium Cerium (IV) Nitrate in Alcohol or Acetic Acid.
Horiuchi CA and Kiji S.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 70(2), 421-426 (1997)