Merck
229547
Sigma-Aldrich
硝酸アンモニウムセリウム(IV)
≥99.99% trace metals basis
別名:
硝酸セリウムアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ce(NH4)2(NO3)6
CAS番号:
分子量:
548.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.99% trace metals basis
フォーム:
crystalline
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
InChI Key
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
手軽なマロン酸エステル類の酸化を経由したタルトロン酸誘導体への新規ル-トを提供いたします
硝酸アンモニウムセリウム(IV)は、タンパク質分離のためミセル水性二相システムとの結合に使用される磁性カチオン交換吸着剤を用いるポリアクリル酸のグラフト重合の開始に用いられました。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
229547-VAR:
229547-10G:
229547-250G:
229547-BULK:
229547-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Protein separation with magnetic adsorbents in micellar aqueous two-phase systems.
Becker JS, et al.
Separation and Purification Technology, 65.1, 46-53 (2009)
Nair, V. et al.
Tetrahedron Letters, 39, 2801-2801 (1998)
Douglas B Grotjahn et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(47), 19024-19027 (2011-11-09)
Organometallic iridium complexes have been reported as water oxidation catalysts (WOCs) in the presence of ceric ammonium nitrate (CAN). One challenge for all WOCs regardless of the metal used is stability. Here we provide evidence for extensive modification of many
Alexander M Jacobine et al.
The Journal of organic chemistry, 73(18), 7409-7412 (2008-08-13)
The generation of substituted gamma-lactones can be accomplished through application of a tandem chain extension-aldol reaction, followed by CAN-mediated oxidative cleavage of the aldol product. The oxidative cleavage requires the intermediacy of a hemiketal and the presence of an alpha-heteroatom.
Ahmad Shaabani et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 56(1), 79-81 (2008-01-08)
The direct conversion of alpha-hydroxy ketones and alpha-keto oximes into quinoxaline derivatives in the presence of a catalytic amount of ceric ammonium nitrate via metal-catalyzed aerobic oxidation followed by in situ trapping with aromatic 1,2-diamines in water as a green
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.