Merck
202991
Sigma-Aldrich
硝酸セリウム(III) 六水和物
99.999% trace metals basis
別名:
三硝酸セリウム, 硝酸 セリウム塩, 硝酸第一セリウム 六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ce(NO3)3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
434.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
crystals and lumps
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[Ce+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChI Key
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸セリウム(III)六水和物は、材料科学で広く使用されているセリウムの供給源です。白から黄色の結晶塩で、吸湿性があり、空気に敏感です。水、アルコール、アセトンによく溶けますが、溶液はわずかに濁って見えることがあります。多くの3価金属硝酸塩と同様に、硝酸セリウム(III)六水和物は、低温(57°C)で融解し、また低温でも熱分解して、これは190°Cで始まり、280°Cで急速に進行し、390〜400°Cで酸化セリウムに完全に分解します。
アプリケーション
硝酸セリウム(III)六水和物は、セリウム源として、特にマイクロまたはナノ構造のセリア(酸化セリウム)の合成に広く使用されています。硝酸セリウム(III)六水和物は、溶解度が高く、分解温度が低いため、水熱反応、ゾルゲル処理、共沈および焼成反応に理想的な試薬です。弊社の硝酸セリウム(III)六水和物99.999%は、他の微量金属や希土類金属の汚染が少ない高純度セリウムを必要とする用途向けに設計されています。たとえば、高純度硝酸セリウムは、Ceドープした層状複水酸化物を使用した水分解を促進する最近の取組みなど、硝酸セリウム(III)六水和物を触媒のドープに用いる研究に利用されています。また、硝酸セリウム(III)六水和物を使用して、アセチレンの水素付加用のニッケルドープセリアや一酸化炭素酸化用の白金ドープセリアなど、単一原子触媒用のセリア担体を構築する研究にも利用できます。弊社の高純度硝酸セリウム(III)六水和物は、Ca2YHf2Al3O12 など、セリウムをドープした蛍光体の固相合成にも使用され、Ce3+から他の希土類イオンへのエネルギー移動による励起効率とその幅に大きな役割を果たします。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
202991-VAR:
202991-25G:
202991-BULK:
202991-125G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
John Jones et al.
Science (New York, N.Y.), 353(6295), 150-154 (2016-07-09)
Catalysts based on single atoms of scarce precious metals can lead to more efficient use through enhanced reactivity and selectivity. However, single atoms on catalyst supports can be mobile and aggregate into nanoparticles when heated at elevated temperatures. High temperatures
Huajie Xu et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(7), 6336-6345 (2018-02-01)
Developing convenient doping to build highly active oxygen evolution reaction (OER) electrocatalysts is a practical process for solving the energy crisis. Herein, a facile and low-cost in situ self-assembly strategy for preparing a Ce-doped NiFe-LDH nanosheets/nanocarbon (denoted as NiFeCe-LDH/CNT, LDH
Highly efficient near-UV-excitable Ca2YHf2Al3O12:Ce3+,Tb3+ green-emitting garnet phosphors with potential application in high color rendering warm-white LEDs.
Want S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 8, 4408-4420 (2020)
Fabrication of layered double hydroxide microcapsules mediated by cerium doping in metal?organic frameworks for boosting water splitting.
Huajie Xu, et al.
Energy & Environmental Science, 13, 2949-2956 (2020)
Christopher Riley et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(40), 12964-12973 (2018-09-18)
Since the discovery that ceria is an active catalyst for selective hydrogenation of alkynes, there has been much debate on the catalytic mechanism. In this work, we propose, based on density functional theory (DFT) investigations, a mechanism that involves the
資料
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.