Merck
202983
Sigma-Aldrich
塩化セリウム(III) 七水和物
99.999% trace metals basis
別名:
塩化セリウム 七水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CeCl3 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
372.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
crystals and lumps
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
KPZSTOVTJYRDIO-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化セリウム七水和物は、さまざまな方法による酸化セリウムナノ粒子の調製にしばしば使用されます。オレイン酸ナトリウムと反応してセリウム-オレエート錯体を生成し、それはさらに炭化水素溶媒中で分解されて酸化セリウムナノ粒子が調製できます。塩化セリウム七水和物は、エステルのアリルシランへの変換にも使用できます。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
202983-10G:
202983-VAR:
202983-100G:
202983-VAR-PZ:
202983-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Panthenol-stabilized cerium dioxide nanoparticles for cosmeceutic formulations against ROS-induced and UV-induced damage.
Zholobak NM, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology. B, Biology, 130, 102-108 (2014)
Organic Syntheses, 69, 89-89 (1990)
Preparation and characterization of monodisperse cerium oxide nanoparticles in hydrocarbon solvents
Gu H, et al.
Chemistry of Materials, 19.5, 1103-1110 (2007)
Cerium fluoride nanoparticles protect cells against oxidative stress.
Shcherbakov AB, et al.
Materials Science and Engineering, C, 50, 151-159 (2015)
Zhe Cheng et al.
Environmental toxicology, 27(12), 707-718 (2011-03-09)
Experimental studies have demonstrated that lanthanides could impair cognitive functions of children and animals, but very little is known about the hippocampal apoptosis and its molecular mechanism. The study investigated the signal pathway of hippocampal apoptosis induced by intragastric administration
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.