Merck
71320
Sigma-Aldrich
水素化ホウ素ナトリウム
purum p.a., ≥96% (gas-volumetric)
別名:
テトラヒドリドホウ酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaBH4
CAS番号:
分子量:
37.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥96% (gas-volumetric)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: reductant
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI Key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
水素化ホウ素ナトリウムは、ニトロ基、エステル基、アミド基、ラクトン基、エポキシド基、ニトリル基などの、それ以外の条件下では還元を受けやすいその他の官能基の存在下で、アルデヒド及びケトンを対応するアルコールに選択的に還元する性質をもつことから、選択的還元剤であると考えられます。水素貯蔵の用途に有望な候補であると考えられています。
アプリケーション
水素化ホウ素ナトリウムは、塩化ニッケルとメタノールからin situで生成されるニッケルナノ粒子の存在下で、アルキンを部分水素化して対応するアルケンを得るための還元剤及び水素供給源として使用されます。塩化金から金ナノ粒子を合成する際の還元剤としても使用されます。
その他情報
カルボン酸誘導体の還元
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71320-6X100G:
71320-500G:
71320-25G:
71320-100G:
71320-BULK:
71320-6X500G:
71320-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
hemoselective reductions with sodium borohydride.
Ward D
Canadian Journal of Chemistry, 67(7), 1206-1211 (1989)
Synthesis of thiol-derivatised gold nanoparticles in a two-phase liquid?liquid system.
Brust M
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 7, 801-802 (1994)
G.W. Gribble
ACS Symp. Ser., 641, 167-167 (1996)
Ligand-free nickel-catalyzed semihydrogenation of alkynes with sodium borohydride: a highly efficient and selective process for cis-alkenes under ambient conditions.
Wen X
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(39), 5372-5375 (2017)
Thermo-economic analysis of a hydrogen production system by sodium borohydride (NaBH 4).
Rivarolo M
International Journal of Hydrogen Energy, 43(3), 1606-1614 (2018)