Merck
452882
Sigma-Aldrich
水素化ホウ素ナトリウム
greener alternative
powder, ≥98.0%
別名:
VenPure®, テトラヒドリドホウ酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaBH4
CAS番号:
分子量:
37.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0%
形状
powder
含みます
0.45-0.70% Magnesium carbonate as anticaking agent
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤100 ppm Silica
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI Key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
水素化ホウ素ナトリウム(NaBH4)は、最も一般的に入手可能な水素化ホウ素であり、鉱物油でホウ酸メチルを水素化ナトリウムと反応させることにより合成されます。これは、その他の水素化ホウ素金属を製造するための前駆体として使用されます。水素化ホウ素ナトリウムの定性的および定量的モニタリングのための様々なアプローチが説明されています。燃料電池用の水素を生成するのみならず貯蔵するためのNaBH4の可能性が研究されています。
アプリケーション
水素化ホウ素ナトリウムは以下の還元剤として使用することができます。        
  • 共役アルデヒドおよびケトンの還元による飽和アルコールの調製。        
  • ラネーニッケルとの併用による、芳香族ニトロ化合物からアリールアミンへの還元。        
  • 酸触媒存在下における、ケトンおよびアルデヒドの還元的アミノ化による第二級アミンの合成。       
  • 環状無水物の還元によるδおよびγラクトンの合成。       
  • N -保護アミノ酸およびペプチドから対応するアルコールへの化学選択的還元反応。
法的情報
ASCENSUS SPECIALTIES LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
452882-BULK:
452882-10KG:
452882-500G:
452882-25G:
452882-6X25G:
452882-100G:
452882-5G:
452882-VAR:
452882-CH:
452882-PM:
452882-2KG:
452882-6X100G:
452882-RSAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reductive amination of aldehydes and ketones catalyzed by deep eutectic solvent using sodium borohydride as a reducing agent
Saberi D, et al.
Journal of Molecular Liquids, 196, 208-210 (2014)
Analytical monitoring of sodium borohydride.
Sljukic B, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 5(4), 829-839 (2013)
Reduction of cyclic anhydrides with sodium borohydride. Versatile lactone synthesis
Bailey DM and Johnson RE
The Journal of Organic Chemistry, 35(10), 3574-3576 (1970)
Rapid, efficient and selective reduction of aromatic nitro compounds with sodium borohydride and Raney nickel
Pogorelic I, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 274(1-2), 202-207 (2007)
Feng Geng et al.
Nanotechnology, 22(28), 285101-285101 (2011-06-10)
The treatment of ovarian cancer has traditionally been intractable, and required novel approaches to improve therapeutic efficiency. This paper reports that thio-glucose bound gold nanoparticles (Glu-GNPs) can be used as a sensitizer to enhance ovarian cancer radiotherapy. The human ovarian
資料
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials